Learn More
Tocris Bioscience™ PROTAC™(H-PGDS)-8
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30000412
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
Packungsgröße:
2 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30000412 2 mg 2 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30000412 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 8005/2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Negative control for PROTAC™(H-PGDS)-7 (Cat. No. 8004)
PROTAC™(H-PGDS)-8 is the negative control for PROTAC™(H-PGDS)-7 (Cat. No. 8004).PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[4-[4-[[4-[2,3-Dihydro-2-(1-methyl-2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]-1-piperazinyl]carbonyl]-1-piperidinyl]phenyl]-2-phenoxy-5-pyrimidinecarboxamide
CAS 2761281-51-8
Menge 2 mg
Ziel Active Degrader Negative Controls
Summenformel C41H40N8O7
Reinheit 98%