missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Proteasome 20S C2 Protein

Artikelnummer. 18505962 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18505962 0,5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18505962 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP1724820.5mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Highly purified. Generating reliable and reproducible results.

A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-263 of Human Proteasome 20S C2 The Recombinant Human PSMA1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human PSMA1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) SDS-PAGE
Zusammensetzung Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 10% glycerol, 2mM DTT, 0.15M NaCl.
Molekulargewicht 32kDa
Reinigungsverfahren SDS-PAGE
Menge 0,5 mg
Quelle Human
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Kennzeichnung RUO
Gebräuchliche Bezeichnung Proteasome 20S C2
Konjugat Unconjugated
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.