missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-263 of Human Proteasome 20S C2 The Recombinant Human PSMA1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human PSMA1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | SDS-PAGE |
| Zusammensetzung | Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 10% glycerol, 2mM DTT, 0.15M NaCl. |
| Molekulargewicht | 32kDa |
| Reinigungsverfahren | SDS-PAGE |
| Menge | 0,5 mg |
| Quelle | Human |
| Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Kennzeichnung | RUO |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Proteasome 20S C2 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?