Learn More
Technical Service Consultants™ Schutz von Aufbewahrungsfläschchen
Jedes Fläschchen enthält 20 Beads in einer Kryokonservierungslösung, um die DNA-Identität des Organismus intakt zu halten.
Marke:  Technical Service Consultants™ TS73-AN 25
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 12877755
  • 37.05 € / 25 Stück
Voraussichtlicher Liefertermin 06-03-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Protect™ bietet eine kostengünstige Möglichkeit zur Lagerung von Mikroorganismen. Jedes Fläschchen enthält 20 Beads in einer Kryokonservierungslösung, um die DNA-Identität des Organismus intakt zu halten.
  • Keramik-Beads für verbesserte Rückgewinnung und minimalen Zellverlust
  • Die flache Kappe ermöglicht eine einfache Identifizierung
  • Anaerobe
    • Entwickelt für problematische Organismen
    • Erhöhte Viskosität und Sauerstoffentfernung
    • Wichtige Spurenelemente
    • Verbesserte Viabilität und Rückgewinnung
    Milchprodukte
    • Ideale Medien zur Erhaltung von Milch- und Milchprodukt-Mikroorganismen
    • Basierend auf BS- und ISO-Empfehlungen
    • Geeignet für Wasser- und Umweltisolate
    Fleischfrei
    • Pharmazeutische und biologische Fermentierung
    • TSE-freie Alternative
    • Vollständige Produktsicherheit
    • Kürzere Zeit bis zum Abschluss des Gefäßes
    Hefen und Schimmelpilze
    • Entwickelt mit einer Formulierung zum „Erfassen“ von Sporen
    • Einfache Suspension von Sporen und Hefezellen
    • pH-neutral für höhere Zellstabilität Kryokonservierung von Bakterien-, Hefe- und Schimmelpilzproben.
    Spezifikation
    Spezifikation
    Orange Kappe
    25/Packung
    Tiefkühllagerung von anaeroben Organismen
    Polypropylen-Fläschchen
    Schutz von Aufbewahrungsfläschchen