Learn More
3M™ Protective Coveralls
Catalog Number 15217449
Click to view available options
Size: Large; Color: Grey
With a breathable back panel to improve air ventilation and reduce heat build-up. 3M™ Protective Coveralls are manufactured from a high quality laminated material. 
  • Available in a range of sizes
  • Extra comfort for extended wear
  • Provides barrier protection against light liquid splashes and hazardous dust
Produkttyp Schutzoverall
Größe L
Material Polyethylen
Farbe Grau
Taillenform Gummizug
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Verschlusstyp Zipper
Widerstand Flüssigkeit
Rückenausführung Großer Reißverschluss
Zertifizierung/Konformität CE-Kategorie III
Beschreibung Vergrößerter Reißverschluss, Fingerschlaufen, ein doppelt schließendes Sturmklappensystem und eine Kinnklappe; fusselarmes Material
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemikalienherstellung, Ölverschmutzung und -sanierung, Sanierung von gefährlichen Abfällen Dekontaminierung Tankreinigung