Learn More
3M™ Einweg-Schutzoverall, 4565-Serie
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
3 Extragroß
4XL
Beschreibung
- Der Typ 4/5/6 Overall bietet eine sehr gute Barriere gegen gefährliche Partikel und begrenzt gegen Spritzer und Sprühen von Flüssigkeit
- Hergestellt aus Bikomponent-Vliesstoff mit extrem fusselarmem PE-Laminat für eine spürbar bequeme Trageform
- 3-teilige Kapuze, 2-Weg-Reißverschluss und Windschutzlasche mit versiegelbarem Band, elastischem Rücken und Bündchen zur Reduzierung des Risikos von freiliegender Haut
- Verschweißte Nähte am gesamten Anzug sorgen für mehr Halt und Stabilität und reduzieren das Risiko von Reißen und freiliegender Haut
- Schutz vor biologischen Wirkstoffen nach EN 14126
- Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Aufladung und das Risiko von Funken
- EN 1073-2 Schutz vor nuklearen Partikeln bis Klasse 2
Spezifikation
Produkttyp | Cleanroom Coveralls |
Größe | Klein |
Material | Feinporiges Polyethylen |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Strick |
Verschlusstyp | 2-Wege-Reißverschluss mit versiegelter Windschutzleiste |
Saumtyp | Verbunden |
Sterilität | Non-sterile |