Learn More
Honeywell Safety Products™ Protege Schutzbrille
Beschreibung
- Allgemeine Verwendung und Schutz gegen Stöße (45 m/s).
- Ideal für verschiedene Anwendungen, beispielsweise in Versorgungsunternehmen, Leicht- und Schwerindustrie, Biotechnologie, Bauindustrie, Schiffs- und Automobilbau, geeignet.
- Praktisches Design, modische Sonnenbrillenoptik.
- Geringes Gewicht
- Bügel mit Federscharnier.
- Biegbare Bügel zur Anpassung der Passform.
- Weiches Nasenstück für sicheren Halt und gegen Verrutschen.
- Umschließende Polycarbonat-Gläser mit 7 Basiskrümmung, die hohen Schutz bieten.
- Ausgezeichnete Abdeckung und Schutz.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EC-Kategorie PSA 2, Qualitätssicherung ISO 9001/2000, EC-Zertifikatsnummer EC1789 , EC-Bescheinigungsnummer EC1789 |
| Linsenbeschichtung | Stoßfest, Kratzfest |
| Produkttyp | Schutzbrillen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verwaltung, Landwirtschaft, Automobilindustrie, Luftfahrt, Bauwesen, Baustelle, Catering, Fischerei, Lebensmittel-, Eisen-, Stahlindustrie, Labor, Logistik, Instandhaltung, Medizin, Pharmazie, Papier-, Druckindustrie, Service, Schiffbau, Telekommunikation, Textilindustrie, Transportwesen, Versorgungswesen, Abwasserbehandlung und Holzwirtschaft |
| Rahmenfarbe | Schwarz |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Lens Material | Polycarbonat |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |