missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Protein Disulfide Isomerase/P4HB Antibody (RL77), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18767223 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18767223 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18767223 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB6001164

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 3 publications

Protein Disulfide Isomerase/P4HB Monoclonal antibody specifically detects Protein Disulfide Isomerase/P4HB in Human, Mouse, Rat, Porcine, Hamster, Xenopus samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Protein Disulfide Isomerase/P4HB
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Klassifikation Monoclonal
Klon RL77
Konzentration 2.3mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:200 - 1:2000, Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100
Zusammensetzung Ascites with PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer P04785
Gen-Alias Cellular thyroid hormone-binding protein, collagen prolyl 4-hydroxylase beta, DSI, ERBA2L, GIT, glutathione-insulin transhydrogenase, P4Hbeta, p55, PDIA1procollagen-proline, 2-oxoglutarate 4-dioxygenase (proline 4-hydroxylase), betapolypeptide (protein disulfide isomerase-associated 1), PDIEC 5.3.4.1, PHDB, PO4DB, PO4HB, procollagen-proline, 2-oxoglutarate 4-dioxygenase (proline 4-hydroxylase), betapolypeptide, PROHBprocollagen-proline, 2-oxoglutarate 4-dioxygenase (proline 4-hydroxylase), betapolypeptide (protein disulfide isomerase; thyroid hormone binding protein p55), Prolyl 4-hydroxylase subunit beta, prolyl 4-hydroxylase, beta polypeptide, protein disulfide isomerase family A, member 1, protein disulfide isomerase/oxidoreductase, protein disulfide isomerase-associated 1, protein disulfide-isomerase, protocollagen hydroxylase, thyroid hormone-binding protein p55
Gensymbole P4HB
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified rat Protein Disulfide Isomerase/P4HB protein.
Molekulargewicht des Antigens 58 kDa
Reinigungsverfahren Unpurified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cellular Markers, ER Markers, Hypoxia
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5034
Testspezifität NB600-1164 detects Protein Disulfide Isomerase/P4HB from human, mouse, rat, porcine, xenopus liver tissues as well as hamster (CHO) cells.
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Porcine, Hamster, Xenopus species
Inhalt und Lagerung Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Ascites
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.