Learn More
Merck Millipore Proteinase K
Aus Tritirachium album gewonnen
Marke: Merck Millipore 1245680500
Weitere Details : CAS : 39450-01-6 Netto-Gewicht : 0.00050kg
Beschreibung
- Chromatographisch gereinigt, gefriergetrocknet, 30 m Anson-U/mg
- Für Biochemie und Molekularbiologie EC 3.4.21.14
- Einsetzbar für die proteolytische Inaktivierung von Nukleasen während der Isolierung von DNA und RNA.
- Entfernt Endotoxine, die sich an kationische Proteine wie Lysozym und Ribonuklease A binden.
- Erwiesenermaßen nützlich für die Isolierung von Leber-, Hefe- und Mungbohnenmitochondrien
- Bestimmung der Enzymlokalisierung auf Membranen
- Behandlung von paraffineingebetteten Gewebeschnitten zur Exposition von Antigen-bindenden Stellen für die Antikörpermarkierung.
- Aufspaltung von Proteinen aus Hirngewebeproben auf Prionen in der Forschung zu transmissiblen
- spongiformen Enzephalopathien (TSE).
- Proteinase K ist eine stabile und hochreaktive Serinprotease.
- Hinweise aus Kristall- und Molekularstrukturstudien zeigen, dass das Enzym mit einem aktiven katalytischen Triad zur Subtilisin-Familie gehört (Asp39-His69-Ser224).
- Ist in einer Vielzahl von Umgebungen stabil: pH, Puffersalze, Detergenzien (SDS) und Temperatur.
- In Anwesenheit von 0,1–0,5 % SDS behält Proteinase K die Aktivität bei und spaltet eine Vielzahl von Proteinen und Nukleasen in DNA-Präparaten, ohne die Integrität der isolierten DNA zu beeinträchtigen.
Sicherheit und Handhabung
- PROTEINASE K CHROMATOgrAPHICALLY PURIFIED, 500mg
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: proteinase k