Learn More
Prothiofos, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Prothiophos |
| CAS | 34643-46-4 |
| Summenformel | C11 H15 Cl2 O2 P S2 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | Phosphorodithioic acid','O-(2,4-dichlorophenyl) O-ethyl S-propyl ester, BAY-NTN 8629, Dichlorpropaphos, Prothiofos, Prothiophos, Tokuthion, Toyodan |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H15Cl2O2PS2/c1-3-7-18-16(17,14-4-2)15-11-6-5-9(12)8-10(11)13/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCSP(=S)(OCC)Oc1ccc(Cl)cc1Cl |
| IUPAC-Name | (2,4-Dichlorphenoxy)-ethoxy-propylsulfanyl-sulfanyliden-λ ^{5}-Phosphan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 345.25 |
| Formelmasse | 343.9628 |