Learn More
Macherey-Nagel™ Protino™ GST/4 B-Säulen-Adaptersätze
Adapter für den Anschluss von Protino™ GST/4B-Säulen an ein System Ihrer Wahl (z. B. Flüssigkeitschromatographiesystem, Peristaltikpumpe, Spritze) zur Aufreinigung von GST-getaggten Proteinen.
Marke: Macherey-Nagel™ 745260
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
Protino™ GST/4B-Säulen
- Gebrauchsfertige FPLC-Säulen gefüllt mit Protino™ Glutathion-Agarose 4 B
- Die beste Wahl für eine kostengünstige GST-Tag Proteinaufreinigung
- Bestes Äquivalent zu Glutathion-Sepharose™ 4B / GSTrap™ 4B-Säulen
- Ersetzen Sie einfach Ihre aktuellen Produkte, keine Optimierung oder Protokolländerung erforderlich
- Geeignet für kleine Proteine, große Proteinkomplexe, Proteine mit niedrigen Expressionsraten, universell einsetzbar
- Marktführendes Leistungsverhalten zu einem unschlagbaren Preis
Spezifikation
M6-Adaptersatz | |
1 x M6-Buchse auf 10-32-Stecker; 1 x 10-32-Buchse auf M6-Stecker | |
Column Accesory |
1 Set | |
FPLC-System, erste Generation (Pharmacia) | |
Reinigung von GST-markierten Proteinen |