Learn More
Macherey-Nagel™ Protino™ GST/4 B-Säulen-Adaptersätze
Adapter für den Anschluss von Protino™ GST/4B-Säulen an ein System Ihrer Wahl (z. B. Flüssigkeitschromatographiesystem, Peristaltikpumpe, Spritze) zur Aufreinigung von GST-getaggten Proteinen.
12.60 € - 60.40 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Purification of GST-tagged Proteins
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Produkttyp Ausreichend für Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Ausreichend für Preis Menge & Verfügbarkeit  
15870988
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
745261
1/4-28 Adapter Set MPLC system (e.g., BioLogic, BIO-RAD) 58.40 €
1 Set Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
19-11-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15880988
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
745262
Inlet Luer Adapter Syringe 12.60 €
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
19-11-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15890988
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
745263
Inlet PP Adapter Set Peristaltic pump 12.60 €
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
19-11-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15800998
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
745264
Luer Adapter Set MPLC system (e.g., BioLogic, BIO-RAD) 26.10 €
1 Set Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
19-11-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15860988
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
745260
M6 Adapter Set FPLC system, first generation (Pharmacia) 60.40 €
1 Set Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
06-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Protino™ GST/4B-Säulen
  • Gebrauchsfertige FPLC-Säulen gefüllt mit Protino™ Glutathion-Agarose 4 B
  • Die beste Wahl für eine kostengünstige GST-Tag Proteinaufreinigung
  • Bestes Äquivalent zu Glutathion-Sepharose™ 4B / GSTrap™ 4B-Säulen
  • Ersetzen Sie einfach Ihre aktuellen Produkte, keine Optimierung oder Protokolländerung erforderlich
  • Geeignet für kleine Proteine, große Proteinkomplexe, Proteine mit niedrigen Expressionsraten, universell einsetzbar
  • Marktführendes Leistungsverhalten zu einem unschlagbaren Preis
Spezifikation
Spezifikation
Purification of GST-tagged Proteins