Learn More
Macherey-Nagel™ Protino™ GST/4 B-Säulen-Adaptersätze
Adapter für den Anschluss von Protino™ GST/4B-Säulen an ein System Ihrer Wahl (z. B. Flüssigkeitschromatographiesystem, Peristaltikpumpe, Spritze) zur Aufreinigung von GST-getaggten Proteinen.
Marke:  Macherey-Nagel™ 745264
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15800998
  • 30.10 € / 1 Set
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Protino™ GST/4B-Säulen
  • Gebrauchsfertige FPLC-Säulen gefüllt mit Protino™ Glutathion-Agarose 4 B
  • Die beste Wahl für eine kostengünstige GST-Tag Proteinaufreinigung
  • Bestes Äquivalent zu Glutathion-Sepharose™ 4B / GSTrap™ 4B-Säulen
  • Ersetzen Sie einfach Ihre aktuellen Produkte, keine Optimierung oder Protokolländerung erforderlich
  • Geeignet für kleine Proteine, große Proteinkomplexe, Proteine mit niedrigen Expressionsraten, universell einsetzbar
  • Marktführendes Leistungsverhalten zu einem unschlagbaren Preis
Spezifikation
Spezifikation
Luer-Adapter-Set
1 x Luer-Buchse für 10-32-Stecker; 1 x 10-32-Buchse für Luer-Stecker
Column Accesory
1 Set
MPLC-System (z. B. BioLogic, BIO-RAD)
Reinigung von GST-markierten Proteinen