Learn More
Macherey-Nagel™ Protino Ni-IDA 2000 Kit zur His-Tag-Proteinreinigung im Maxi-Format
Beschreibung
Protino™ Ni-IDA, die reinere Alternative für höhere Erträge von His-tag Proteinen
- Chelatgruppe IDA, drei Proteinbindungsstellen
- Hohe Proteinausbeute/-rückgewinnung auch aus verdünnten Proben
- Hohe Proteinkonzentration
- Hohe Bindungsspezifität, weniger unspezifische Bindung kontaminierender Proteine im Vergleich zu anderen gängigen IMAC-Matrizen
- Trockenharz, Lagerung bei Raumtemperatur
- Gebrauchsfertige, mit trockenem Protino™ Ni-IDA-Harz gefüllte vorgepackte Säulen
- Puffer enthalten
- Trockenmassenmatrix
- Die starre Silikatmatrix, die mit hohen Druck- und Flussraten kompatibel ist, schrumpft oder quellt nicht auf – höchste Flexibilität
- Chargenverfahren, Schwerkraftflusssäulen-Chromatographie, FPLC™-Anwendungen
- Leere Protino™-Säulen zur Verwendung mit Protino™ Ni-IDA-Harz erhältlich
- Leere 96-Well-Empfängerplatten zur Verwendung mit Protino™ Ni-IDA-Harz erhältlich
- Gebrauchsfertige, mit trockenem Protino™ Ni-IDA-Harz gefüllte vorgepackte 96-Mikrotiterplatten
- Puffer enthalten. Zur Aufreinigung Polyhistidin-getaggter Proteine, Chargenbindung, Schwerkraftfluss-Säulenchromatographie, MPLC/FPLC™-Anwendungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenbettvolumen | 1000 μl |
| Bindungsvermögen | 10mg |
| Bindungseigenschaft | Batch |
| Kitinhalt | Puffer |
| Matrix | Makroporöses Silika |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufreinigung von Polyhistidin-markierten Proteinen |
| Typ | Ni-TED Proteinreinigungskit |
| Ligandentyp | IDA (Iminodiessigsäure) |
| Ausreichend für | 25 Reaktionen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Protino Ni-IDA 2000 packed columns (25)
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Contain: imidazole, monosodium phosphate