missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Protocadherin FAT2 Mouse, Clone: 8C5, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00 € - 510.00 €
Spezifikation
Antigen | Protocadherin FAT2 |
---|---|
Klon | 8C5 |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15919987
|
EnquireBio
2196-MSM1-P1 |
100 μg |
510.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 26-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15909987
|
EnquireBio
2196-MSM1-P0 |
20 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
Protocadherin FAT2 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
2196 | |
Purified recombinant human FAT2 fusion protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
480kDa |
8C5 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
XP_016864713 | |
FAT2 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified | |
Cell Surface | |
Esophagus, Cervix, Uterus, Tonsil or Cerebellum. |