Learn More
Hamilton™ PRP-X110 Säulen
977.00 € - 1015.00 €
Spezifikation
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 5000 psi
Kompatibilität der mobilen Phase pH-Wert 1 bis 13.0 bis 100 % wässriger, organischer Modifikator
Partikelgröße 7 μm
Porengröße 100 Å
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11587934
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Hamilton™
79738
4,6 mm
1015.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10779873
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Hamilton™
79732
4,1 mm
977.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Polymersäule aus Polystyrol-Divinylbenzol
Kovalent funktionalisiert mit Trimethylammonium
Porengrösse 100Å
Stabil von pH 0-13
Starker Anionentauscher
Ideal für die Analyse von Ionen in Wasser gemäss EPA 300
Sehr gute Trennung polarisierbarer Anionen
Gute Fluorid Retention
Trennt 20 ppb bis 20 ppm
Conductivity mit und ohne Suppression
Geeignet für inverse UV Detektion
Kapazität: 4,1/250mm - 0,176 meq/column (0,11 meq/gm)
Säulengehäuse aus rostfreiem Edelstahl oder PEEK.
PRP-X110S wird vorequilibriert in Carbonat-Bicarbonat Puffer geliefert.
Andere Säulen- und Partikelgrössen auf Anfrage.
Vorsäulen Starter Kits:
1 Halter, 2 Kartuschen (2,3/20mm) - Stahl
1 Halter, 2 Kartuschen (3,0/8,0mm) - PEEK
ACHTUNG:
Über 1000 Applikationen und Literaturstellen unter:
http://www.hamiltoncompany.com/HPLC/applicationIndex.php
φ Innen/L: 4,1/150mm
Partikelgrösse: 7μm
Spezifikation
Spezifikation
150 mm
pH-Wert 1 bis 13.0 bis 100 % wässriger, organischer Modifikator
100 Å
Je 1
Gehäuse L47
0,11 meq
Anionenaustauschsäule
5000 psi
7 μm
Ja
5°bis 60 °C
Gehäuse PRP-X110
PSDVB/Trimethylammonium