Learn More
Hamilton™ PRP-X110S Säulen
Reduziert die Vorbehandlung der Proben erheblich und verbessert die Genauigkeit und Präzision der Ergebnisse. Hamilton™ PRP-X110S Säulen werden aus Edelstahl gefertigt.
Marke: Hamilton™ 79743
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08000kg
Beschreibung
- Sehr stabil, inert
- Verwendung mit praktisch jedem HPLC- oder Ionenchromatographen
- Robuste Säule mit außergewöhnlich hoher Trennleistung als Vorgängermodelle
- Gut geeignet für den Einsatz in Systemen mit unterdrückter/nicht unterdrückter Leitfähigkeit, elektrochemischen, UV- und ICP-MS-Nachweisen
Spezifikation
PSDVB/Trimethylammonium | |
PEEK | |
2.1 mm | |
5000 psi | |
7 μm | |
Ja | |
5 bis 60 °C |
0.11 meq | |
Anionenaustauschsäule | |
100 mm | |
pH-Wert 1 bis 13. 0–100 % wässriger, organischer Modifikator | |
100 Å | |
Je 1 | |
PRP-X110S |