missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRPF3 Antibody [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30504991 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30504991 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30504991 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP338160MFV610

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

PRPF3 Polyclonal antibody specifically detects PRPF3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PRPF3
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat mFluor Violet 610 SE
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias hPrp3, HPRP3P, HPRP3retinitis pigmentosa 18 (autosomal dominant), Pre-mRNA-splicing factor 3, PRP3, PRP3 pre-mRNA processing factor 3 homolog (S. cerevisiae), PRP3 pre-mRNA processing factor 3 homolog (yeast), Prp3p, RP18, U4/U6 small nuclear ribonucleoprotein Prp3, U4/U6 snRNP 90 kDa protein, U4/U6-associated RNA splicing factor
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-280 of human PRPF3 (NP_004689.1).,, Sequence:, MALSKRELDELKPWIEKTVKRVLGFSEPTVVTAALNCVGKGMDKKKAADHLKPFLDDSTLRFVDKLFEAVEEGRSSRHSKSSSDRSRKRELKEVFGDDSEISKESSGVKKRRIPRFEEVEEEPEVIPGPPSESPGMLTKLQIKQMMEAATRQIEERKKQLSFISPPTPQPKTPSSSQPERLPIGNTIQPSQAATFMNDAIEKARKAAELQARIQAQLALKPGLIGNANMVGLANLHAMGIAPPKVELKDQTKPTPLILDEQGRTVDATGKEIELTHRMPT
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Vision
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9129
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.