missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRPS1 Antibody [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30764479 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30764479 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30764479 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP346879JF549

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

PRPS1 Polyclonal antibody specifically detects PRPS1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PRPS1
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Janelia Fluor 549
Verdünnung Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CMTX5ARTS, deafness, X-linked 2, perceptive, congenital, DFN2, DFNX1KIAA0967, dJ1070B1.2 (phosphoribosyl pyrophosphate synthetase 1), EC 2.7.6.1, Phosphoribosyl pyrophosphate synthase I, phosphoribosyl pyrophosphate synthetase 1, PPRibP, PRSI, PRS-I, ribose-phosphate diphosphokinase 1, ribose-phosphate pyrophosphokinase 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen phosphoribosyl pyrophosphate synthetase 1. (Uniprot# P60891)
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Core ESC Like Genes, Lipid and Metabolism, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5631
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.