missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRPSAP2 Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18095078 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18095078 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18095078 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP297949H

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

PRPSAP2 Polyclonal specifically detects PRPSAP2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PRPSAP2
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat HRP
Verdünnung Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias MGC117304, MGC126719, MGC126721, PAP4141 kDa phosphoribosypyrophosphate synthetase-associated protein, phosphoribosyl pyrophosphate synthase-associated protein 2, phosphoribosyl pyrophosphate synthetase-associated protein 2, PRPP synthase-associated protein 2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PRPSAP2 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5636
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.