Learn More
PRRC1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16825895 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16825895 20 μL 20 Mikroliter
16815895 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16825895 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 278871AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
PRRC1 gene ontology annotations related to this gene include activation of protein kinase A activity.
Spezifikation
Antigen PRRC1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.3 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen PRRC1
Gen-Zugriffsnummer Q3UPH1, Q96M27
Gen-Alias proline rich coiled coil 1, Protein PRRC1, PRRC1
Gensymbole Prrc1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen PRRC1 Fusion Protein Ag27349
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 133619, 73137
Zielspezies Mouse, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG