Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes PSA (Gesamt)/KLK3
Artikelnummer. 17787963
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17787963 10 x 96 Tests 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17787963 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EHKLK3TX10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Sandwich-ELISA-Kit
PSA ist eine chymotrypsin-ähnliche Serinprotease aus der Kallikrein-Familie, die vom Prostataepithel produziert wird und in Samenflüssigkeit reichlich vorhanden ist. PSA kann in den Seren von Patienten mit prostatischem Karzinom nachgewiesen werden. Es wird überwiegend zu einem aus der Leber abgeleiteten Serin-Proteasehemmer, Alpha-1-Antichymotrypsin (ACT), komplexiert. Bei Prostatakrebs wird ein höherer Anteil von Serum-PSA zu ACT-Komplexen komplexiert als bei gutartiger Prostatahyperplasie. PSA wird zur Bestätigung des prostatischen akinaren Zellursprungs bei primären und metastatischen Karzinomen und zum Ausschluss von nicht-prostatischen Karzinommimen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P07288
Assay-Bereich 10,24 bis 2500 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 8 pg/ml
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 354
Gensymbol KLK3
Interassay-VK < 12%
Intraassay-VK < 10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Assay-Verdünnerkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 50 μl|Serum, 50 μl|Supernatant, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Mit Wartungsvertrag
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min