missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ PSB 069
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18074402
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18074402 10 mg 10 Milligramm
18085992 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18074402 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 2573/10

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Non-selective NTPDase inhibitor

Non-selective nucleoside triphosphate diphosphohydrolase (NTPDase) inhibitor. Reported to inhibit rat NTPDases 1, 2 and 3 with similar potencies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 78510-31-3
Summenformel C20H12ClN2NaO5S

Spezifikation

Chemischer Name oder Material PSB 069
Menge 10 mg
Formelmasse 450.83
Reinheit >98%
Molekulargewicht 450.825
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.