Learn More
Tocris Bioscience™ PSB 069
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18085992
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18085992 50 mg 50 Milligramm
18074402 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18085992 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 2573/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Non-selective NTPDase inhibitor
Non-selective nucleoside triphosphate diphosphohydrolase (NTPDase) inhibitor. Reported to inhibit rat NTPDases 1, 2 and 3 with similar potencies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78510-31-3
Summenformel C20H12ClN2NaO5S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PSB 069
Menge 50 mg
Formelmasse 450.83
Reinheit >98%
Molekulargewicht 450.825