missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PSB 0788, Tocris Bioscience™

Selective A2B antagonist

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 319910

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13412414

  • 265.33 € / 10 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 30-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Potent and selective adenosine A 2B receptor antagonist (IC 50 = 3.64 nM at human A 2B receptors). Displays > 100-fold selectivity over hA 1 hA 2A and hA 3 receptors.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

1027513-54-7
543.039
d05xgf, 8-4-4-4-chlorobenzyl piperazine-1-sulfonyl phenyl-1-propylxanthine, 8-4-4-4-chlorobenzyl piperazide-1-sulfonyl phenyl-1-propylxanthine, 8-4-4-4-chlorobenzyl piperazin-1-ylsulfonyl phenyl-1-propyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, 8-4-4-4-chlorophenyl methyl piperazine-1-sulfonyl phenyl-1-propyl-2,3,6,7-tetrahydro-1h-purine-2,6-dione
8-[4-[4-[(4-chlorophenyl)methyl]piperazin-1-yl]sulfonylphenyl]-1-propyl-3,7-dihydropurine-2,6-dione
C25H27ClN6O4S
JQZJACVYMPKVDS-UHFFFAOYSA-N
44186581
CCCN1C(=O)C2=C(NC1=O)N=C(N2)C3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)N4CCN(CC4)CC5=CC=C(C=C5)Cl

Spezifikation

PSB 0788
1027513-54-7
d05xgf, 8-4-4-4-chlorobenzyl piperazine-1-sulfonyl phenyl-1-propylxanthine, 8-4-4-4-chlorobenzyl piperazide-1-sulfonyl phenyl-1-propylxanthine, 8-4-4-4-chlorobenzyl piperazin-1-ylsulfonyl phenyl-1-propyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, 8-4-4-4-chlorophenyl methyl piperazine-1-sulfonyl phenyl-1-propyl-2,3,6,7-tetrahydro-1h-purine-2,6-dione
CCCN1C(=O)C2=C(NC1=O)N=C(N2)C3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)N4CCN(CC4)CC5=CC=C(C=C5)Cl
543.039
543.04
10mg
C25H27ClN6O4S
JQZJACVYMPKVDS-UHFFFAOYSA-N
8-[4-[4-[(4-chlorophenyl)methyl]piperazin-1-yl]sulfonylphenyl]-1-propyl-3,7-dihydropurine-2,6-dione
44186581
>98%
Videos