Learn More
Thermo Scientific™ Pseudomonas C.F.C. Selektiv-Agar
Artikelnummer. 12982608
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
Pseudomonas C.F.C. Selektiv-Agar
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Beschreibung unitSize
12982608 Pseudomonas C.F.C. Selektiv-Agar 10 Stück
1 options
Artikelnummer. 12982608
Marke: Thermo Scientific™ PO0291A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Isolieren Sie mit diesem selektiven, gebrauchsfertigen Medium Pseudomonas spp. aus Lebensmitteln, Wasser, Pharmazeutika und Umweltproben.
Mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Pseudomonas C.F.C selektivem Agar können Sie Pseudomonas-Arten selektiv aus Lebensmittel-, Wasser-, Pharma- und Umweltproben isolieren . Das Medium ist selektiv fü rPseudomonas aeruginosa oder im Allgemeinen für Pseudomonas spp. Es handelt sich um eine Modifikation von King's A Medium1 und enthält Magnesiumchlorid und Kaliumsulfat, um die Herstellung von Pigmenten zu verbessern. Das Medium ermöglicht auch den Nachweis von Burkholderia cepacia (ehemals Pseudomonas cepacia), einem wichtigen opportunistischen Krankheitserreger in Wassersystemen 3.
Verwenden Sie Pseudomonas C.F.C. Selektiver Agar für die Isolierung von Pseudomonas spp.
  • Selektiv für Pseudomonas aeruginosa oder Pseudomonas spp.
  • Ermöglicht den Nachweis von Burkholderia cepacia in Wassersystemen, die für die pharmazeutische und kosmetische Zubereitung verwendet werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Stroh
Inhalt und Lagerung 2°bis 10 °C
Beschreibung Pseudomonas C.F.C. Selektiv-Agar
Format 90mm-Einzelplatte
Herstellungsort Vereinigtes Königreich
Produkttyp Agar
Füllgewicht 19,5g ± 1,0 g
Verpackungsart 10 x 90 mm-Platten, folienverpackt
Menge 10/Packung