missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PSF1 Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18471136 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18471136 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18471136 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP230365AF594

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

PSF1 Polyclonal antibody specifically detects PSF1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PSF1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 594
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias GINS complex subunit 1, GINS complex subunit 1 (Psf1 homolog), KIAA0186PSF1DNA replication complex GINS protein PSF1, partner of sld five-1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1 to 50 of human GINS Complex Subunit 1 using the numbering given in entry NP_066545.3 (GeneID 9837).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9837
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.