Beschreibung
Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | 293T |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Beschreibung | PSG1 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| Gen-Zugriffsnummer | BC022338 |
| Molekulargewicht | 43.23 |
| pH-Bereich | 6.8 |
| Plasmid | pCMV-PSG1 full-length |
| Qualitätskontrollen | Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-PSG1 antibody (H00005669-B01) by western blotting |
| Menge | 100 μl |
| Lagerungspuffer | 1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau) |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 0.1M HYDROCHLORIC ACID ALCOHOLIC
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: ethyl alcohol