missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PSMC2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 14905-1-AP-20UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16883804

  • 112.71 € / 20 Mikroliter

Verfügbar ab
16-06-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

May be involved in transcriptional regulation.
Spezifikation

Spezifikation

PSMC2
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P35998, P46471, Q63347
MSS1, Nbla10058, Protein MSS1, PSMC2, S7
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
19181, 25581, 5701
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
PSMC2
Liquid
Psmc2
PSMC2 Fusion Protein Ag6700
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Rat, Mouse, Human
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation