missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PSMC5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | PSMC5 |
---|---|
Konzentration | 0.27 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16883554
|
Proteintech
14752-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16873554
|
Proteintech
14752-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Rb is a tumor suppressor nuclear phosphoprotein capable of binding to DNA. It is phosphorylated on serine and threonine, but not on tyrosine residues. It forms a complex with SV40 large T antigen, adenovirus E1A, and human papilloma virus-16 E. Rb protein may act by regulating transcription and loss of its function leads to uncontrolled cell growth. Aberrations in the RB gene have been implicated in cancers of breast, colon, prostate, kidney, nasopharynx, and leukemia.Spezifikation
PSMC5 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
P62195, P62196, P62198 | |
19184, 5705, 81827 | |
PSMC5 Fusion Protein Ag6497 | |
Primary | |
-20°C | |
PSMC5 |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
p45, p45/SUG, Proteasome subunit p45, PSMC5, Rpt6, S8, SUG1, TBP10, TRIP1 | |
Psmc5 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |