Learn More
PSMC6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 15839-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16885204
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PSMC6 (proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, ATPase 6), also known as P44, p42, SUG2, S10B or CADP44, is a regulatory component of the 26S proteasome. More specifically, PSMC6 is one of the six ATPase subunits of the 19S regulator base. It contains a leucine zipper motif and an AAA (ATPase associated with diverse cellular activities) domain and belongs to the AAA ATPase family of chaperone-like ATPases.
Spezifikation
Spezifikation
PSMC6
Polyclonal
Unconjugated
PSMC6
CADP44, p42, P44, Proteasome subunit p42, PSMC6, Rpt4, SUG2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
289990, 5706, 67089
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
0.21 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P62333, P62334
Psmc6
PSMC6 Fusion Protein Ag8589
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat