missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Psoralen, TRC

Artikelnummer. 30135569
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135569 50 mg 50 Milligramm
30138279 25 mg 25 Milligramm
17942145 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30135569 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP83980050MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 66-97-7
Summenformel C11 H6 O3
Molekulargewicht (g/mol) 186.16
Synonym 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, Furocoumarin (6CI), 2-Propenoic acid, 3-(6-hydroxy-5-benzofuranyl)-, δ-lactone, 6,7-Furanocoumarin, Ficusin, Furo[2',3':7,6]coumarin, Furo[4',5':6,7]coumarin, NSC 404562, Prosuler, Psoralen, Psoralene
IUPAC-Name furo[3,2-g]chromen-7-one
SMILES O=C1Oc2cc3occc3cc2C=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Psoralen
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H6O3/c12-11-2-1-7-5-8-3-4-13-9(8)6-10(7)14-11/h1-6H
Formelmasse 186.0317
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.