Learn More
Amarell™ PT100 Klasse A Luftsonde
Zur Messung von Temperaturen in Gasen.
Marke: Amarell™ E910654
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Edelstahl
- Mit PVC-Kabel
- Höchsttemperatur 300 °C
Spezifikation
3 mm | |
1 m | |
Sonde aus Edelstahl, PVC-Kabel | |
Luft | |
Höchsttemperatur 300 °C | |
±0,3 °C und 0,5 % des Bereichs |
Messung der Temperatur von Gasen | |
105 mm | |
T90 = 5 s | |
Thermometer-Sonde | |
AD20TH elektronische Präzisionsthermometer |