Learn More
RETSCH Probenverteiler PT 100
Stellen Sie die Repräsentativität einer Probe und die Reproduzierbarkeit der Analyse mit diesen Probenteilern sicher. Retsch™ PT 100 Modell Probenteiler teilen die Probe so genau, dass die Zusammensetzung jedes Teils der Probe genau der der ursprünglichen Großprobe entspricht.
3980.00 € - 11780.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Sample Divider |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) | 420 x 580 x 910 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Agriculture, biology, chemistry/Plastics, construction materials, engineering/electronics, environment/recycling, food, geology/metallurgy, glass/ceramics, medicine/pharmaceuticals |
Höhe (metrisch) | 910 mm |
Länge (metrisch) | 420 mm |
Produktcode | Marke | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11964192
|
RETSCH
40.535.0002 |
220/240 V |
11780.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11984192
|
RETSCH
40.535.0001 |
100/240 V |
3980.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11974192
|
RETSCH
40.535.0003 |
110/120 V |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Hohe Teilungsgenauigkeit für moderne Analysegeräte
- Modulare Bauweise
- Automatische Materialzuführung über synchronisierte Zuführung
- Schnellspannsystem für die einfache und schnelle Handhabung von Probenflaschen
- Digitale Zeiteinstellung
- Die Drehzahl wird überwacht und konstant gehalten.
- Umfangreiches Zubehör, einschließlich verschiedener Teilungsköpfe, Sammel- und Zuführsysteme
- Kompakt und leicht zu reinigen
Spezifikation
Sample Divider | |
Agriculture, biology, chemistry/Plastics, construction materials, engineering/electronics, environment/recycling, food, geology/metallurgy, glass/ceramics, medicine/pharmaceuticals | |
420 mm | |
1-phase Power Connection | |
580 mm |
420 x 580 x 910 mm | |
910 mm | |
PT 100 | |
∼33.5 kg |