Learn More
RETSCH Rotationsprobenverteiler PT 200
6360.00 € - 13235.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Rotierender Rohrteiler |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) | 551 x 520 x 1050 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Landwirtschaft, Biologie, Chemie/Kunststoffe, Baumaterialien, Ingenieurwesen/Elektronik, Umwelt/Recycling, Lebensmittel, Geologie/Metallurgie, Glas/Keramik, Medizin/Pharmazeutika |
Höhe (metrisch) | 1.050 mm |
Länge (metrisch) | 551 mm |
Produktcode | Marke | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11914202
|
RETSCH
40.412.0004 |
100/240 V |
6360.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11994192
|
RETSCH
40.412.0002 |
220/240 V |
13235.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11904202
|
RETSCH
40.412.0003 |
110/120 V |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Für die repräsentative, staubfreie Teilung und Reduzierung grösserer Mengen rieselfähiger Pulver und Schüttgüter.Teilverhältnis fest oder stufenlos einstellbar
Je nach verwendetem Unterkonus können bis zu 3 Proben entnommen werden
Schnellspann-Probenauslauf
Chargenweiser und kontinuierlicher Betrieb möglich
Lieferumfang: Drehrohrteiler mit Unterkonus und einem verstellbaren Probenauslauf (max. Teilverhältnis 1:5), Zuteilgerät DR 100/75 sowie 10 Weithalsflaschen 500mL und 30L Verwurfbehälter.
Typ: PT 200 Kompletteinheit
Spezifikation
Rotierender Rohrteiler | |
Landwirtschaft, Biologie, Chemie/Kunststoffe, Baumaterialien, Ingenieurwesen/Elektronik, Umwelt/Recycling, Lebensmittel, Geologie/Metallurgie, Glas/Keramik, Medizin/Pharmazeutika | |
551 mm | |
1-phasiger Stromanschluss | |
520 mm |
551 x 520 x 1050 mm | |
1.050 mm | |
PT 200 | |
∼ 46 kg |