missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTBP2 Antibody (SR1976), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18672025 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18672025 100 μg 100 Mikroliter
18680154 50 μg 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18672025 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP322638100ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

PTBP2 Monoclonal antibody specifically detects PTBP2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PTBP2
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon SR1976
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Gen-Alias brPTB, FLJ34897, neural polypyrimidine tract binding protein, Neural polypyrimidine tract-binding protein, Neurally-enriched homolog of PTB, NPTB, nPTB6, nPTB7, nPTB8, polypyrimidine tract binding protein 2, polypyrimidine tract-binding protein 2, PTB-like protein, PTBPTBLPnPTB5, splicing regulator
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human PTBP2 (Uniprot #: Q9UKA9)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 58155
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.