missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PTEN (Tumor Suppressor Oncoprotein) Mouse, Clone: PTEN/2110, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00 € - 510.00 €
Spezifikation
Antigen | PTEN (Tumor Suppressor Oncoprotein) |
---|---|
Klon | PTEN/2110 |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15920648
|
EnquireBio
5278-MSM1-P1 |
100 μg |
510.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15910648
|
EnquireBio
5278-MSM1-P0 |
20 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
PTEN (Tumor Suppressor Oncoprotein) | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant full-length human PTEN protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
55kDa |
PTEN/2110 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
5278 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
Cytoplasmic and Nuclear | |
MCF-7 or HeLa Cells. Prostate, Breast, Liver, Renal Carcinoma. |