missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTER Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18498673 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18498673 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18498673 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP177355R

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

PTER Polyclonal antibody specifically detects PTER in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PTER
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 550
Verdünnung Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias EC 3.1, hPHRP, Parathion hydrolase-related protein, phosphotriesterase related, phosphotriesterase-related protein, resiniferatoxin-binding, phosphotriesterase-related, RPR-1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human PTER. The immunogen is located within amino acids 250 - 300 of PTER. Amino Acid Squence: PDIDMPDDNKRIRRVR
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9317
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.