Learn More
Pteroic Acid (>85%), TRC
Artikelnummer. 30135982
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135982 50 mg 50 Milligramm
30005059 100 mg 100 Milligramm
30011736 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135982 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP84011050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-24-4
Summenformel C14 H12 N6 O3
Molekulargewicht (g/mol) 312.28
Synonym 4-[[(2-Amino-4-oxo-1,4-dihydropteridin-6-yl)methyl]amino]benzoic Acid, Folic Acid Imp. D (EP), Pteroic Acid
IUPAC-Name 4-[(2-amino-4-oxo-1H-pteridin-6-yl)methylamino]benzoic acid
SMILES NC1=NC(=O)c2nc(CNc3ccc(cc3)C(=O)O)cnc2N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pteroic acid
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H12N6O3/c15-14-19-11-10(12(21)20-14)18-9(6-17-11)5-16-8-3-1-7(2-4-8)13(22)23/h1-4,6,16H,5H2,(H,22,23)(H3,15,17,19,20,21)
Formelmasse 312.0971