missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pterostilbene, TRC

Artikelnummer. 30009646
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30009646 50 mg 50 Milligramm
30012908 1 g 1 Gramm
30011975 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30009646 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP83989050MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 537-42-8
Summenformel C16 H16 O3
Molekulargewicht (g/mol) 256.3
Synonym Phenol, 4-[(1E)-2-(3,5-dimethoxyphenyl)ethenyl]-, 4-Stilbenol, 3',5'-dimethoxy-, (E)- (8CI), Phenol, 4-[2-(3,5-dimethoxyphenyl)ethenyl]-, (E)-, (E)-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)-1-(4-hydroxyphenyl)ethene, (E)-4-(3,5-Dimethoxystyryl)phenol, (E)-4-Hydroxy-3',5'-dimethoxystilbene, 3,5-Dimethoxy-4'-hydroxy-trans-stilbene, 4-[(1E)-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethenyl]phenol, E-Pterostilbene, Pterostilbene, trans-3,5-Dimethoxy-4'-hydroxystilbene, trans-Pterostilbene
IUPAC-Name 4-[(E)-2-(3,5-dimethoxyphenyl)ethenyl]phenol
SMILES COc1cc(OC)cc(\C=C\c2ccc(O)cc2)c1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pterostilbene
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H16O3/c1-18-15-9-13(10-16(11-15)19-2)4-3-12-5-7-14(17)8-6-12/h3-11,17H,1-2H3/b4-3+
Formelmasse 256.1099
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.