Learn More
PTFE-Becherglas; Deckel (ml): 250; Durchmesser (mm): 66; Höhe (mm): 97
Artikelnummer. p-6931024
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
100-ml-Becher
1000 ml-Becher
10 ml-Messbecher
2000-ml-Becher
25 ml-Becher
250 ml-Becherglas
50 ml-Becher
500 ml-Becher
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15461477 10 ml-Messbecher 1 Stück
15471477 25 ml-Becher 1 Stück
15481477 50 ml-Becher 1 Stück
15491477 100-ml-Becher 1 Stück
15401487 250 ml-Becherglas 1 Stück
15411487 500 ml-Becher 1 Stück
15406175 1000 ml-Becher 1 Stück
15416175 2000-ml-Becher 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15461477 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 038084.KT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung mit Bechern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • In verschiedenen Durchmessern erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 24 mm
Material PTFE
Zur Verwendung mit (Geräte) 10 ml-Messbecher
Höhe (metrisch) 33 mm
RUO– Nur für Forschungszwecke