Learn More
Bohlender™ PTFE-Faltenbalg, NS 29/32 - NS 29/32 PCE)
Beschreibung
- PTFE-Faltenbalg mit scharfen Falten und Dichtungsringen an der Außenseite des Konus
- Maximale Auslenkung: 120°
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- Vakuumgeeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA-konform, Europäische Norm |
| Material | PTFE |
| Gesamtlänge (metrisch) | 100 bis 120 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Kompensation von Schwingungen von Vakuumpumpen, zur Längenkompensation von beheizten Säulen, Winkelversatz |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -200 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Anschlussgröße | Sockel NS 29/32, Konus NS 29/32 |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250 °C |
| Produkttyp | Faltenbalg |