Learn More
Fisherbrand™ Klinge aus PTFE für einfache Schäfte
Hergestellt aus hochreinen PTFE-Materialien mit FDA- und USP Klasse VI-Zulassung. Cowie Technology™ PTFE-Rotorblatt für einfache Wellen passt auf alle Standardwellen für Rotorblätter.
23.05 € - 42.90 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Rührwelle aus PTFE, einfache Welle für Blätter |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rühren in einem Gefäß mit engem Hals |
Menge | Je 1 |
Temperatur (metrisch) | -200 bis + 280 °C |
Dicke (metrisch) | 3 mm |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16215861
|
Fisherbrand™
|
125 mm |
41.50 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16295851
|
Fisherbrand™
|
75 mm |
35.45 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16285851
|
Fisherbrand™
|
65 mm |
39.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16205861
|
Fisherbrand™
|
105 mm |
39.90 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16225861
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
23.05 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16275851
|
Fisherbrand™
|
90 mm |
42.90 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16255851
|
Fisherbrand™
|
52 mm |
24.10 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hergestellt aus PTFE
- Absolut inert und kratzfest
- Erhältlich mit quadratischen und glattem Endformat
Spezifikation
Rührwelle aus PTFE, einfache Welle für Blätter | |
Je 1 | |
3 mm |
Rühren in einem Gefäß mit engem Hals | |
-200 bis + 280 °C |