Learn More
Bochem™ Mikrodoppelspatel mit Ummantelung aus PTFE
Diese doppelseitigen, PTFE-beschichteten Spatel eignen sich hervorragend zur Verwendung bei kleinen Mengen und schmalen Röhrchen, da sie das Anhaften von Material reduzieren. Bochem™ PTFE-beschichtete Mikro-Doppelspatel sind sanft zu empfindlichen, zerkratzbaren Oberflächen.
Marke: Bochem™ 3710
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00270kg
Beschreibung
- 18/10 Edelstahl
- Doppelendig
- PTFE-Beschichtung
Spezifikation
Je 1 | |
Spatel | |
3 mm | |
1.5 mm | |
150 mm |
PTFE | |
40 mm | |
3 mm | |
Edelstahl |