Learn More
Sampling Systems™ PTFE-Schöpflöffel
Artikelnummer. 15879361 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1.000 ml
Länge (metrisch) Griff:
155 mm
600 mm
Grifftyp:
Abnehmbar
Befestigt
Durchmesser (metrisch):
25 mm
55 mm
70 mm
80 mm
105 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Griff Grifftyp Durchmesser (metrisch) unitSize
15879361 500 ml 600 mm Abnehmbar 80 mm 1 Stück
15839361 10 ml 155 mm Befestigt 25 mm 1 Stück
15849361 100 ml 600 mm Abnehmbar 55 mm 1 Stück
15859361 1.000 ml 600 mm Abnehmbar 105 mm 1 Stück
15869361 250 ml 600 mm Abnehmbar 70 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15879361 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. 5100A500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für die Entnahme von Oberflächenproben aus einer Vielzahl von Flüssigkeiten. Die Sampling Systems™ PTFE-Tauchbecher sind schnell und einfach zu verwenden.
  • PTFE ist sehr langlebig und chemikalienbeständig
  • PTFE-Produktkontaktteile
  • Eingeschraubte Verlängerungsstangen zur Verlängerung des Griffs
  • Einsetzbar bis zu 280 °C (400 °F)
Spezifikation
Produkttyp Schöpflöffel
Material PTFE
Grifftyp Abnehmbar
Kapazität (metrisch) 500 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenahme von Flüssigkeit
Temperatur (metrisch) Bis zu 280 °C
Durchmesser (metrisch) 80 mm
Länge (metrisch) Griff 600 mm