Learn More
Bohlender™ Doppelspatel aus PTFE
24.17 € - 34.03 €
Spezifikation
Menge Je 1
Zertifizierung/Konformität FDA-konform
Produkttyp Dppelspatel
Breite (metrisch) Sägeblatt 16 mm
Klingenmaterial PTFE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10440152
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bohlender™
H915-04
150 mm
24.17 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10591972
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bohlender™
H915-06
180 mm
34.03 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Je 1
Dppelspatel
PTFE
PTFE
FDA-konform
16 mm
-200 °C