missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ PTFE-Magnetrührer, oval
Marke: Bohlender™ C358-16
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
Alnico 5 magnetischer Kern | |
PTFE | |
Magnetrührstab | |
PTFE (Polytetrafluoroethylen) | |
Hühnerei |
20 mm | |
Zum Rühren in Rundkolben, Form imitiert die Kolben und gewährleistet ein vollständiges Mischen. | |
1/Pckg. | |
70 mm |