Learn More
Bohlender™ PTFE-Magnetrührer, oval
Ideal zum Rühren in Rundkolben; die Form imitiert die Kolben und gewährleistet gründliches Durchmischen.
Marke:  Bohlender™ C358-12
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 10524212
  • 30.69 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbeständig von −200 °C bis +250 °C
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • FDA-Konformität
  • PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico 5
  • Ei-Form
Spezifikation
Spezifikation
20 mm
Weiß
−200 °C bis +250 °C
FDA
Hühnerei
Alnico 5 magnetischer Kern
PTFE
Rundbodenkolben mit 1000 ml
50 mm