Learn More
Saint Gobain Life Sciences CHEMWARE DISH EVAPORATING PTFE CAPACITY 100ML
Die Saint Gobain Performance Plastics™ Chemware™ PTFE-Verdampfungsschale kann verwendet werden, um eine Lösung zu konzentrieren oder um feste Präzipitate zu erzeugen.
Marke: Saint Gobain Life Sciences D1069044
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Chemisch inert
- Ideal für ultrareine Proben
- Hält Temperaturen bis 550 °F (288 °C) stand
- Kann als flaches Bad, als Trocknungsplatte oder als Becherabdeckung verwendet werden, um den Inhalt vor Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen
- Die antihaftbeschichtete Oberfläche ist schmutzabweisend und leicht zu reinigen
- Mit breiter Tülle zum einfachen Ausgießen
- Kann für Biotechnologie, chemische Verarbeitung, Milchprodukte/Lebensmittel und Getränke sowie Umwelt-, Labor- und pharmazeutische Anwendungen verwendet werden
Spezifikation
3.4 oz. | |
100 ml | |
Rund | |
Up to 550°F | |
37,3 mm |
Flach | |
PTFE | |
Abdampfschale | |
Up to 288°C | |
1.5 in. |