Learn More
Bohlender™ 2-Wege-Absperrhähne aus PTFE
Für die Verteilung von Flüssigkeiten und Gasen und zur schnellen und einfachen Durchflusstrennung.
274.54 € - 365.70 €
Spezifikation
Typ Sperrhahn
Material PTFE-EX, Polypropylen
Druck 6 bar
Temperatur (metrisch) 0° bis +110 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigkeits- und Gasverteilung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Stopfenöffnung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Stopfenöffnung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10094164
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bohlender™
E714-25
Durchm. In L-Form 6 mm
365.70 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10155374
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bohlender™
E716-18
Durchm. in T-Form 4 mm
274.54 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbeständig von 0 °C bis +110 °C
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Max. Druck von 6 bar
  • Vakuum-geeignet
  • Leitfähigkeit von 1.000 kOhm
  • Dreiwege-Absperrhahn mit „L“-förmiger oder „T“-förmiger Bohrung und drei Anschlüssen mit GL-Gewinde
  • Zylindrischer Absperrhahn aus leitfähigem PTFE-EX für gute Dichtheit
  • Absperrventil mit Markierung der Durchflussrichtung
  • Griff aus rotem PP
Spezifikation
Spezifikation
Sperrhahn
6 bar
Flüssigkeits- und Gasverteilung
PTFE-EX, Polypropylen
0° bis +110 °C
Drei